Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis E HEV ORF2 Protein
A cDNA sequence encoding the HEV ORF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | Hepatitis E HEV ORF2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Hepatitis E |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15909748
|
enQuireBio™
QP12222-BG-500UG |
500 μg |
910.00€
500µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15999738
|
enQuireBio™
QP12222-BG-1MG |
1 mg |
1815.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15989738
|
enQuireBio™
QP12222-BG-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Hepatitis E HEV ORF2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis E | |
Beta-galactosidase | |
HEV ORF2 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
25mM Tris-HCl, 1mM EDTA, 0.5M urea and 50% glycerol. |