Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis E HEV ORF3 Protein
A cDNA sequence encoding the HEV ORF3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | Hepatitis E HEV ORF3 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Hepatitis E |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15919748
|
enQuireBio™
QP12223-100UG |
100 μg |
238.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15939748
|
enQuireBio™
QP12223-500UG |
500 μg |
910.00€
500µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15929748
|
enQuireBio™
QP12223-1MG |
1 mg |
1815.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Hepatitis E HEV ORF3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis E | |
Untagged | |
HEV ORF3 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
20mM Tris-HCl, pH 8.0, 10mM B-ME and 8M urea. |