missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gp41 16kDa Protein

A cDNA sequence encoding the HIV-1 gp41 16kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP12249-500ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15949828

  • 605.00€ / 500µg
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

HIV-1 gp41 16kDa Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Lyophilized from 1 mg/ml in 20mM Na-carbonate, pH 9.6.
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
His
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali