Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gp41 16kDa Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 gp41 16kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
212.00€ - 910.00€
Specifica
Nome HIV-1 gp41 16kDa Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività HIV
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15929828
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12249-100UG
100 μg
212.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15949828
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12249-500UG
500 μg
605.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15939828
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12249-1MG
1 mg
910.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
HIV-1 gp41 16kDa Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
His
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Lyophilized from 1 mg/ml in 20mM Na-carbonate, pH 9.6.