Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 p55 gag Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 p55 gag was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome | HIV-1 p55 gag Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | HIV |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15919858
|
enQuireBio™
QP12258-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15909858
|
enQuireBio™
QP12258-10UG |
10 μg |
301.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15999848
|
enQuireBio™
QP12258-100UG |
100 μg |
2725.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
HIV-1 p55 gag Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by HPLC analysis & SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
The HIV-1 p55 gag protein solution contains 10mM Tris pH 8.0, 140mM NaCl and 400mM L-Arginine. |