Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV HTLV-1 Envelope Protein
A cDNA sequence encoding the HTLV-1 Envelope was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Specifica
Nome | HIV HTLV-1 Envelope Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | HIV |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15930149
|
enQuireBio™
QP12353-100UG |
100 μg |
238.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15950149
|
enQuireBio™
QP12353-500UG |
500 μg |
910.00€
500µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940149
|
enQuireBio™
QP12353-1MG |
1 mg |
1515.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
HIV HTLV-1 Envelope Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged | |
HTLV-1 Envelope protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
10mM Na-PO4 pH 6.0, 0.1% SDS and 1mM DTT. |