Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV HTLV-1 p24 Protein
A cDNA sequence encoding the HTLV-1 p24 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome HIV HTLV-1 p24 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività HIV
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15950159
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12357-100UG
100 μg
238.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15970159
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12357-500UG
500 μg
910.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15960159
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12357-1MG
1 mg
1815.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
HIV HTLV-1 p24 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
Protein is >95% pure as determined by 12% SDS-PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
HTLV-1 p24 protein solution containing PBS, pH 7.4.