Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV Type-O gp41 13kDa Protein
A cDNA sequence encoding the HIV Type-O gp41 13kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
212.00€ - 910.00€
Specifica
Nome HIV Type-O gp41 13kDa Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività HIV
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15929798
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12239-100UG
100 μg
212.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15949798
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12239-500UG
500 μg
605.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15939798
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP12239-1MG
1 mg
910.00€
1mg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
HIV Type-O gp41 13kDa Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
His
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Lyophilized from 1 mg/ml in 20mM Na-carbonate, pH 9.6.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate