Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HCV Core 16.8kDa Protein
A cDNA sequence encoding the HCV Core 16.8kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
212.00€ - 910.00€
Specifica
Nome | HSV HCV Core 16.8kDa Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | HSV |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15929498
|
enQuireBio™
QP12140-100UG |
100 μg |
212.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949498
|
enQuireBio™
QP12140-500UG |
500 μg |
605.00€
500µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15939498
|
enQuireBio™
QP12140-1MG |
1 mg |
910.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
HSV HCV Core 16.8kDa Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HSV | |
His | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Lyophilized from 1 mg/ml in 1xPBS pH 7.4 and 0.02% SDS. |