Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HCV E2 Protein
A cDNA sequence encoding the HCV E2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | HSV HCV E2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | HSV |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15959548
|
enQuireBio™
QP12157-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949548
|
enQuireBio™
QP12157-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15939548
|
enQuireBio™
QP12157-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifications
HSV HCV E2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HSV | |
His | |
The HCV E2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSERPY CWHYPPRPCG IVPAKSVCGP VYCFTPSPVV VGTTDRSGAP TYSWGANDTD VFVLNNTRPP LGNWFGCTWM NSTGFTKVCG APPCVIGGVG NNTLLCPTDC FRKHPEATYS RCGSGPWITP RCMVDYPYRL WHYPCTINYT IFKVRMYVGG VEHRLEAACN WTRGERCDLE DRDRSELSPL LLSTTQ | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |