Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HSV-2 gG Protein
A cDNA sequence encoding the HSV-2 gG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Specifica
Nome | HSV HSV-2 gG Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | HSV |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15920129
|
enQuireBio™
QP12346-100UG |
100 μg |
238.00€
100µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940129
|
enQuireBio™
QP12346-500UG |
500 μg |
910.00€
500µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15930129
|
enQuireBio™
QP12346-1MG |
1 mg |
1515.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
HSV HSV-2 gG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HSV | |
Untagged | |
Protein is >99% pure as determined by Analytical HPLC and Mass Spec. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HSV-2 gG solution contains 25mM Tris-HCl pH 8.0. |