Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S10, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001005.1
ID gene (immissione) 6204
Nome 40S ribosomal protein S10 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16024501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8417-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16044501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8417-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16034501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8417-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16054501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8417-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16064501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8417-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16074501
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8417-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001005.1
40S ribosomal protein S10 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
6204
Research Use Only
RPS10
Recombinant Protein
E. coli
PKKNRIAIYE LLFKEGVMVA KKDVHMPKHP ELADKNVPNL HVMKAMQSLK SRGYVKEQFA WRHFYWYLTN EGIQYLRDYL HLPPEIVPAT LRRSRPETGR PRPKGLEGER PARLTRGEAD RDTYRRSAVP PGADKKAEAG AGSATEFQFR GGFGRGRGQP PQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.