Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S9, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001004.2
ID gene (immissione) 6203
Nome 40S ribosomal protein S9 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16054051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8331-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16074051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8331-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16064051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8331-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16084051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8331-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16094051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8331-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16004061
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8331-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001004.2
40S ribosomal protein S9 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
6203
Research Use Only
RPS9
Recombinant Protein
E. coli
PVARSWVCRK TYVTPRRPFE KSRLDQELKL IGEYGLRNKR EVWRVKFTLA KIRKAARELL TLDEKDPRRL FEGNALLRRL VRIGVLDEGK MKLDYILGLK IEDFLERRLQ TQVFKLGLAK SIHHARVLIR QRHIRVRKQV VNIPSFIVRL DSQKHIDFSL RSPYGGGRPG RVKRKNAKKG QGG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.