Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L8, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000964.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 6132 |
Nome | 60S ribosomal protein L8 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16024031
|
enQuireBio™
QP8326-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16064031
|
enQuireBio™
QP8326-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16014031
|
enQuireBio™
QP8326-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16044031
|
enQuireBio™
QP8326-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16054031
|
enQuireBio™
QP8326-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16034031
|
enQuireBio™
QP8326-EC-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000964.1 | |
60S ribosomal protein L8 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6132 | |
Research Use Only | |
RPL8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RVIRGQRKGA GSVFRAHVKH RKGAARLRAV DFAERHGYIK GIVKDIIHDP GRGAPLAKVV FRDPYRFKKR TELFIAAEGI HTGQFVYCGK KAQLNIGNVL PVGTMPEGTI VCCLEEKPGD RGKLARASGN YATVISHNPE TKKTRVKLPS GSKKVISSAN RAVVGVVAGG GRIDKPILKA GRAYHKYKAK RNCWPRVRGV AMNPVEHPFG GGNHQHIGKP STIRRDAPAG RKVGLIAARR TGRLRGTKTV QEKEN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |