Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ABI3 Protein
A cDNA sequence encoding the ABI3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 51225 |
---|---|
Nome | ABI3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | ABI3 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15965598
|
enQuireBio™
QP10928-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955598
|
enQuireBio™
QP10928-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945598
|
enQuireBio™
QP10928-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
51225 | |
Research Use Only | |
ABI3 | |
Human | |
His | |
The ABI3 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
ABI3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAELQQL QEFEIPTGRE ALRGNHSALL RVADYCEDNY VQATDKRKAL EETMAFTTQA LASVAYQVGN LAGHTLRMLD LQGAALRQVE ARVSTLGQMV NMHMEKVARR EIGTLATVQR LPPGQKVIAP ENLPPLTPYC RRPLNFGCLD DIGHGIKDLS TQLSRTGTLS RKSIKAPATP ASATLGRPPR IPEPVHLPVV PDGRLSAASS ASSLASAGSA EGVGGAPTPK GQAAPPAPPL PSSLDPPPPP AAVEVFQRPP TLEELSPPPP DEELPLPLDL PPPPPLDGDE LGLPPPPPGF GPDEPSWVPA SYLEKVVTLY PYTSQKDNEL SFSEGTVICV TRRYSDGWCE GVSSEGTGFF PGNYVEPSC | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |