Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACAD8 Protein
A cDNA sequence encoding the ACAD8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 27034 |
---|---|
Nome | ACAD8 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | ACAD8 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15955608
|
enQuireBio™
QP10931-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945608
|
enQuireBio™
QP10931-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935608
|
enQuireBio™
QP10931-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
27034 | |
Research Use Only | |
ACAD8 | |
Human | |
His | |
The ACAD8 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol. |
ACAD8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLVQTGHR SLTSCIDPSM GLNEEQKEFQ KVAFDFAARE MAPNMAEWDQ KELFPVDVMR KAAQLGFGGV YIQTDVGGSG LSRLDTSVIF EALATGCTST TAYISIHNMC AWMIDSFGNE EQRHKFCPPL CTMEKFASYC LTEPGSGSDA ASLLTSAKKQ GDHYILNGSK AFISGAGESD IYVVMCRTGG PGPKGISCIV VEKGTPGLSF GKKEKKVGWN SQPTRAVIFE DCAVPVANRI GSEGQGFLIA VRGLNGGRIN IASCSLGAAH ASVILTRDHL NVRKQFGEPL ASNQYLQFTL ADMATRLVAA RLMVRNAAVA LQEERKDAVA LCSMAKLFAT DECFAICNQA LQMHGGYGYL KDYAVQQYVR DSRVHQILEG SNEVMRILIS RSLLQE | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |