Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACADSB Protein
A cDNA sequence encoding the ACADSB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 36 |
---|---|
Nome | ACADSB Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | ACADSB |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15945618
|
enQuireBio™
QP10934-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925618
|
enQuireBio™
QP10934-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935618
|
enQuireBio™
QP10934-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
36 | |
Research Use Only | |
ACADSB | |
Human | |
His | |
The ACADSB solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
ACADSB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMKSSQS EALLNITNNG IHFAPLQTFT DEEMMIKSSV KKFAQEQIAP LVSTMDENSK MEKSVIQGLF QQGLMGIEVD PEYGGTGASF LSTVLVIEEL AKVDASVAVF CEIQNTLINT LIRKHGTEEQ KATYLPQLTT EKVGSFCLSE AGAGSDSFAL KTRADKEGDY YVLNGSKMWI SSAEHAGLFL VMANVDPTIG YKGITSFLVD RDTPGLHIGK PENKLGLRAS STCPLTFENV KVPEANILGQ IGHGYKYAIG SLNEGRIGIA AQMLGLAQGC FDYTIPYIKE RIQFGKRLFD FQGLQHQVAH VATQLEAARL LTYNAARLLE AGKPFIKEAS MAKYYASEIA GQTTSKCIEW MGGVGYTKDY PVEKYFRDAK IGTIYEGASN IQLNTIAKHI DAEY | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |