missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACBD4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACBD4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001129177.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 79777 |
Nome | ACBD4 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16051021
|
enQuireBio™
QP7825-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16071021
|
enQuireBio™
QP7825-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16061021
|
enQuireBio™
QP7825-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16081021
|
enQuireBio™
QP7825-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16091021
|
enQuireBio™
QP7825-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16001031
|
enQuireBio™
QP7825-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001129177.1 | |
ACBD4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
79777 | |
Research Use Only | |
ACBD4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGTEKESPEP DCQKQFQAAV SVIQNLPKNG SYRPSYEEML RFYSYYKQAT MGPCLVPRPG FWDPIGRYKW DAWNSLGKMS REEAMSAYIT EMKLVAQKVI DTVPLGEVAE DMFGYFEPLY QVIPDMPRPP ETFLRRVTGW KEQVVNGDVG AVSEPPCLPK EPAPPSPESH SPRDLDSEVF CDSLEQLEPE LVWTEQRAAS GGKRDPRNSP VPPTKKEGLR GSPPGPQELD VWLLGTVRAL QESMQEVQAR VQSLESMPRP PEQRPQPRPS ARPWPLGLPG PALLFFLLWP FVVQWLFRMF RTQKR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |