Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACP1 / LMW-PTP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACP1 / LMW-PTP, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_004291.1
ID gene (immissione) 52
Nome ACP1 / LMW-PTP Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15936409
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5608-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15956409
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5608-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15946409
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5608-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15966409
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5608-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15976409
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5608-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15986409
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5608-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_004291.1
ACP1 / LMW-PTP Protein
Not determined.
Full Length of Isoform 1
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
52
Research Use Only
ACP1
Recombinant Protein
E. coli
MAEQATKSVL FVCLGNICRS PIAEAVFRKL VTDQNISENW RVDSAATSGY EIGNPPDYRG QSCMKRHGIP MSHVARQITK EDFATFDYIL CMDESNLRDL NRKSNQVKTC KAKIELLGSY DPQKQLIIED PYYGNDSDFE TVYQQCVRCC RAFLEKAH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.