Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACP5 Protein
A cDNA sequence encoding the ACP5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) 54
Nome ACP5 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Simbolo del gene ACP5
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15954068
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10502-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15944068
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10502-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15934068
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10502-100UG
100 μg
1815.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
54
Research Use Only
ACP5
Recombinant Protein
Baculovirus
ATPALRFVAV GDWGGVPNAP FHTAREMANA KEIARTVQIL GADFILSLGD NFYFTGVQDI NDKRFQETFE DVFSDRSLRK VPWYVLAGNH DHLGNVSAQI AYSKISKRWN FPSPFYRLHF KIPQTNVSVA IFMLDTVTLC GNSDDFLSQQ PERPRDVKLA RTQLSWLKKQ LAAAREDYVL VAGHYPVWSI AEHGPTHCLV KQLRPLLATY GVTAYLCGHD HNLQYLQDEN GVGYVLSGAG NFMDPSKRHQ RKVPNGYLRF HYGTEDSLGG FAYVEISSKE MTVTYIEASG KSLFKTRLPR RARP
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
ACP5 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is >10,000 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1.0 nmoles of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 5.0 at 37C.
Human
Untagged
ACP5 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.