Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACSF2, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACSF2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001275897.1
ID gene (immissione) 80221
Nome ACSF2, mitochondrial Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16021981
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7983-EC-100UG
100 μg
770.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16041981
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7983-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16031981
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7983-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16051981
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7983-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16061981
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7983-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16071981
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7983-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001275897.1
ACSF2, mitochondrial Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
80221
Research Use Only
ACSF2
Recombinant Protein
E. coli
LSSREVDRMV STPIGGLSYV QGCTKKHLNS KTVGQCLETT AQRVPEREAL VVLHEDVRLT FAQLKEEVDK AASGLLSIGL CKGDRLGMWG PNSYAWVLMQ LATAQAGIIL VSVNPAYQAM ELEYVLKKVG CKALVFPKQF KTQQYYNVLK QICPEVENAQ PGALKSQRLP DLTTVISVDA PLPGTLLLDE VVAAGSTRQH LDQLQYNQQF LSCHDPINIQ FTSGTTGSPK GATLSHYNIV NNSNILGERL KLHEKTPEQL RMILPNPLYH CLGSVAGTMM CLMYGATLIL ASPIFNGKKA LEAISRERGT FLYGTPTMFV DILNQPDFSS YDISTMCGGV IAGSPAPPEL IRAIINKINM KDLVVAYGTT ENSPVTFAHF PEDTVEQKAE SVGRIMPHTE ARIMNMEAGT LAKLNTPGEL CIRGYCVMLG YWGEPQKTEE AVDQDKWYWT GDVATMNEQG FCKIVGRSKD MIIRGGENIY PAELEDFFHT HPKVQEVQVV GVKDDRMGEE ICACIRLKDG EETTVEEIKA FCKGKISHFK IPKYIVFVTN YPLTISGKIQ KFKLREQMER HLNL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.