Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACTN1 Protein
A cDNA sequence encoding the ACTN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome ACTN1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15915678
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10953-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15905678
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10953-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15995668
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10953-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
ACTN1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ACTN1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMDHYD SQQTNDYMQP EEDWDRDLLL DPAWEKQQRK TFTAWCNSHL RKAGTQIENI EEDFRDGLKL MLLLEVISGE RLAKPERGKM RVHKISNVNK ALDFIASKGV KLVSIGAEEI VDGNVKMTLG MIWTIILRFA IQDISVEETS AKEGLLLWCQ RKTAPYKNVN IQNFHISWKD GLGFCALIHR HRPELIDYGK LRKDDPLTNL NTAFDVAEKY LDIPKMLDAE DIVGTARPDE KAIMTYVSSF YHAF
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.