Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADAT1 Protein
A cDNA sequence encoding the ADAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7270.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 23536 |
---|---|
Nome | ADAT1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | ADAT1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15945708
|
enQuireBio™
QP10963-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925708
|
enQuireBio™
QP10963-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935708
|
enQuireBio™
QP10963-1MG |
1 mg |
7270.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
23536 | |
Research Use Only | |
ADAT1 | |
Human | |
Untagged | |
Adenosine Deaminase tRNA-Specific-1 at 0.1 mg/ml, 10mM Tris, pH 8.0, 0.1% Triton X-100, 0.002% NaN3. |
ADAT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MWTADEIAQL CYEHYGIRLP KKGKPEPNHE WTLLAAVVKI QSPADKACDT PDKPVQVTKE VVSMGTGTKC IGQSKMRKNG DILNDSHAEV IARRSFQRYL LHQLQLAATL KEDSIFVPGT QKGVWKLRRD LIFVFFSSHT PCGDASIIPM LEFEDQPCCP VFRNWAHNSS VEASSNLEAP GNERKCEDPD SPVTKKMRLE PGTAAREVTN GAAHHQSFGK QKSGPISPGI HSCDLTVEGL ATVTRIAPGS AKVIDVYRTG AKCVPGEAGD SGKPGAAFHQ VGLLRVKPGR GDRTRSMSCS DKMARWNVLG CQGALLMHLL EEPIYLSAVV IGKCPYSQEA MQRALIGRCQ NVSALPKGFG VQELKILQSD LLFEQSRSAV QAKRADSPGR LVPCGAAISW SAVPEQPLDV TANGFPQGTT KKTIGSLQAR SQISKVELFR SFQKLLSRIA RDKWPHSLRV QKLDTYQEYK EAASSYQEAW STLRKQVFGS WIRNPPDYHQ FK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |