Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADH1A Protein
A cDNA sequence encoding the ADH1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 124 |
---|---|
Nome | ADH1A Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | ADH1A |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15935718
|
enQuireBio™
QP10966-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945718
|
enQuireBio™
QP10966-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15915718
|
enQuireBio™
QP10966-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925718
|
enQuireBio™
QP10966-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955718
|
enQuireBio™
QP10966-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
124 | |
Research Use Only | |
ADH1A | |
Human | |
His | |
ADH1A protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
ADH1A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSTAGKVIKC KAAVLWELKK PFSIEEVEVA PPKAHEVRIK MVAVGICGTD DHVVSGTMVT PLPVILGHEA AGIVESVGEG VTTVKPGDKV IPLAIPQCGK CRICKNPESN YCLKNDVSNP QGTLQDGTSR FTCRRKPIHH FLGISTFSQY TVVDENAVAK IDAASPLEKV CLIGCGFSTG YGSAVNVAKV TPGSTCAVFG LGGVGLSAIM GCKAAGAARI IAVDINKDKF AKAKELGATE CINPQDYKKP IQEVLKEMTD GGVDFSFEVI GRLDTMMASL LCCHEACGTS VIVGVPPDSQ NLSMNPMLLL TGRTWKGAIL GGFKSKECVP KLVADFMAKK FSLDALITHV LPFEKINEGF DLLHSGKSIR TILMFHHHHH H | |
Greater than 95.0% as determined by analysis by SDS-PAGE. |