Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Adipsin Protein
A cDNA sequence encoding the Adipsin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | Adipsin Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15945728
|
enQuireBio™
QP10969-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955728
|
enQuireBio™
QP10969-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925728
|
enQuireBio™
QP10969-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935728
|
enQuireBio™
QP10969-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965728
|
enQuireBio™
QP10969-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Adipsin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Adipsin protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MILGGREAEA HARPYMASVQ LNGAHLCGGV LVAEQWVLSA AHCLEDAADG KVQVLLGAHS LSQPEPSKRL YDVLRAVPHP DSQPDTIDHD LLLLQLSEKA TLGPAVRPLP WQRVDRDVAP GTLCDVAGWG IVNHAGRRPD SLQHVLLPVL DRATCNRRTH HDGAITERLM CAESNRRDSC KGDSGGPLVC GGVLEGVVTS GSRVCGNRKK PGIYTRVASY AAWIDSVLA | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |