Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADSL Protein
A cDNA sequence encoding the ADSL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | ADSL Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15965738
|
enQuireBio™
QP10973-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955738
|
enQuireBio™
QP10973-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945738
|
enQuireBio™
QP10973-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
ADSL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ADSL solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 40% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMAAG GDHGSPDSYR SPLASRYASP EMCFVFSDRY KFRTWRQLWL WLAEAEQTLG LPITDEQIQE MKSNLENIDF KMAAEEEKRL RHDVMAHVHT FGHCCPKAAG IIHLGATSCY VGDNTDLIIL RNALDLLLPK LARVISRLAD FAKERASLPT LGFTHFQPAQ LTTVGKRCCL WIQDLCMDLQ NLKRVRDDLR FRGVKGTTGT QASFLQLFEG DDHKVEQLDK MVTEKAGFKR AFIITGQTYT RKVDIEVLSV LASLGASVHK ICTDIRLLAN LKEMEEPFEK QQIGSSAMPY KRNPMRSERC CSLARHLMTL VMDPLQTASV QWFERTLDDS ANRRICLAEA FLTADTILNT LQNISEGLVV YPKVIERRIR QELPFMATEN IIMAMVKAGG SRQDCHEKIR VLSQQAASVV KQEGGDNDLI ERIQVDAYFS PIHSQLDHLL DPSSFTGRAS QQVQRFLEEE VYPLLKPYES VMKVKAELCL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |