missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AK3L1 Protein
A cDNA sequence encoding the AK3L1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 205 |
---|---|
Nome | AK3L1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | AK4 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15935798
|
enQuireBio™
QP10990-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925798
|
enQuireBio™
QP10990-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15915798
|
enQuireBio™
QP10990-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
205 | |
Research Use Only | |
AK4 | |
Human | |
His | |
AK3L1 solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 2mM DTT and 20% glycerol. |
AK3L1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMASK LLRAVILGPP GSGKGTVSQR IAQNFGLQHL SSGHFLRENIKASTEVGEMA KQYIEKSLLV PDHVITRLMM SELENRRGQH WLLDGFPRTL GQAEALDKIC EVDLVISLNI PFETLKDRLS RRWIHPPSGR VYNLDFNPPH VHGIDDVTGE PLVQQEDDKP EAVAARLRQY KDVAKPVIEL YKSRGVLHQF SGTETNKIWP YVYTLFSNKI TPIQSKEAY | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |