Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKR1A1 Protein
A cDNA sequence encoding the AKR1A1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Specifica
Nome AKR1A1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15955808
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10994-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15945808
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10994-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15935808
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10994-1MG
1 mg
3420.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
AKR1A1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
AKR1A1 solution containing 20mM Tris pH 8.0, 50mM NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MAASCVLLHT GQKMPLIGLG TWKSEPGQVK AAVKYALSVG YRHIDCAAIY GNEPEIGEAL KEDVGPGKAV PREELFVTSK LWNTKHHPED VEPALRKTLA DLQLEYLDLY LMHWPYAFER GDNPFPKNAD GTICYDSTHY KETWKALEAL VAKGLVQALG LSNFNSRQID DILSVASVRP AVLQVECHPY LAQNELIAHC QARGLEVTAY SPLGSSDRAW RDPDEPVLLE PVVLALAEKY GRSPAQILL RWQVQRKVIC IPKSITPSRI LQNIKVFDFT FSPEEMKQLN ALNKNWRYIV PMLTVDGKRV PRDAGHPLYP FNDPY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.