Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKR7A2 Protein
A cDNA sequence encoding the AKR7A2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome AKR7A2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Attività biologica Specific activity: approximately 0.25-0.3 units/mg. Enzymatic activity was confirmed by measuring the amount of enzyme catalyzing the oxidation of 1 micromole NADPH per minute at 25C. Specific activity was expressed as units/mg protein.
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15924108
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10514-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15914108
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10514-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15904108
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10514-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
AKR7A2 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSELEM LSAASRVVSR AAVHCALRSP PPEARALAMS RPPPPRVASV LGTMEMGRRM DAPASAAAVR AFLERGHTEL DTAFMYSDGQ SETILGGLGL GLGGGDCRVK IATKANPWDG KSLKPDSVRS QLETSLKRLQ CPQVDLFYLH APDHGTPVEE TLHACQRLHQ EGKFVELGLS NYASWEVAEI CTLCKSNGWI LPTVYQGMYN ATTRQVETEL FPCLRHFGLR FYAYNPLAGG LLTGKYKYED KDGKQPVGRF FGNSWAETYR NRFWKEHHFE AIALVEKALQ AAYGASAPSV TSAALRWMYH HSQLQGAHGD AVILGMSSLE QLEQNLAATE EGPLEPAVVD AFNQAWHLVA HECPNYFR
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity: approximately 0.25-0.3 units/mg. Enzymatic activity was confirmed by measuring the amount of enzyme catalyzing the oxidation of 1 micromole NADPH per minute at 25C. Specific activity was expressed as units/mg protein.
Human
His
The AKR7A2 solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 20% glycerol.