missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Aldose 1-epimerase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Aldose 1-epimerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_620156.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 130589 |
Nome | Aldose 1-epimerase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16031851
|
enQuireBio™
QP7961-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16051851
|
enQuireBio™
QP7961-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16041851
|
enQuireBio™
QP7961-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16061851
|
enQuireBio™
QP7961-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16071851
|
enQuireBio™
QP7961-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16081851
|
enQuireBio™
QP7961-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Spécification
NP_620156.1 | |
Aldose 1-epimerase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
130589 | |
Research Use Only | |
GALM | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ASVTRAVFGE LPSGGGTVEK FQLQSDLLRV DIISWGCTIT ALEVKDRQGR ASDVVLGFAE LEGYLQKQPY FGAVIGRVAN RIAKGTFKVD GKEYHLAINK EPNSLHGGVR GFDKVLWTPR VLSNGVQFSR ISPDGEEGYP GELKVWVTYT LDGGELIVNY RAQASQATPV NLTNHSYFNL AGQASPNIND HEVTIEADTY LPVDETLIPT GEVAPVQGTA FDLRKPVELG KHLQDFHLNG FDHNFCLKGS KEKHFCARVH HAASGRVLEV YTTQPGVQFY TGNFLDGTLK GKNGAVYPKH SGFCLETQNW PDAVNQPRFP PVLLRPGEEY DHTTWFKFSV A | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |