Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AMN Protein
A cDNA sequence encoding the AMN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Specifica
Nome | AMN Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15945868
|
enQuireBio™
QP11013-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965868
|
enQuireBio™
QP11013-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955868
|
enQuireBio™
QP11013-50UG |
50 μg |
1665.00€
50µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
AMN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
AMN protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVSKLWVP NTDFDVAANW SQNRTPCAGG AVEFPADKMV SVLVQEGHAV SDMLLPLDGE LVLASGAGFG VSDVGSHLDC GAGEPAVFRD SDRFSWHDPH LWRSGDEAPG LFFVDAERVP CRHDDVFFPP SASFRVGLGP GASPVRVRSI SALGRTFTRD EDLAVFLASR AGRLRFHGPG ALSVGPEDCA DPSGCVCGNA EAQPWICAAL LQPLGGRCPQ AACHSALRPQ GQCCDLCGAV VLLTHGPAFD LERYRARILD TFLGLPQYHG LQVAVSKVPR SSRLREADTE IQVVLVENGP ETGGAGRLAR ALLADVAENG EALGVLEATM RESGAHVWGS S | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |