missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 2385.00€

Specifica

Numero di accesso NP_001137.2
ID gene (immissione) 284
Nome Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche

Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16009670
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7600-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16029670
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7600-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16019670
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7600-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16039670
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7600-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16049670
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7600-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16059670
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7600-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_001137.2
Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
284
Research Use Only
Angpt1
Recombinant Protein
E. coli
HIGCSNQRRS PENSGRRYNR IQHGQCAYTF ILPEHDGNCR ESTTDQYNTN ALQRDAPHVE PDFSSQKLQH LEHVMENYTQ WLQKLENYIV ENMKSEMAQI QQNAVQNHTA TMLEIGTSLL SQTAEQTRKL TDVETQVLNQ TSRLEIQLLE NSLSTYKLEK QLLQQTNEIL KIHEKNSLLE HKILEMEGKH KEELDTLKEE KENLQGLVTR QTYIIQELEK QLNRATTNNS VLQKQQLELM DTVHNLVNLC TKEGVLLKGG KREEEKPFRD CADVYQAGFN KSGIYTIYIN NMPEPKKVFC NMDVNGGGWT VIQHREDGSL DFQRGWKEYK MGFGNPSGEY WLGNEFIFAI TSQRQYMLRI ELMDWEGNRA YSQYDRFHIG NEKQNYRLYL KGHTGTAGKQ SSLILHGADF STKDADNDNC MCKCALMLTG GWWFDACGPS NLNGMFYTAG QNHGKLNGIK WHYFKGPSYS LRSTTMMIRP LDF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications