Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANGPTL3 Protein
A cDNA sequence encoding the ANGPTL3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 212.00€
Specifica
ID gene (immissione) 27329
Nome ANGPTL3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene ANGPTL3
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15965888
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11019-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15955888
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11019-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
27329
Research Use Only
ANGPTL3
Human
His
ANGPTL3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
ANGPTL3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPAECTTIYN RGEHTSGMYA IRPSNSQVFH VYCDVISGSP WTLIQHRIDG SQNFNETWEN YKYGFGRLDG EFWLGLEKIY SIVKQSNYVL RIELEDWKDN KHYIEYSFYL GNHETNYTLH LVAITGNVPN AIPENKDLVF STWDHKAKGH FNCPEGYSGG WWWHDECGEN NLNGKYNKPR AKSKPERRRG LSWKSQNGRL YSIKSTKMLI HPTDSESFE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.