missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Annexin A3 Protein

Codice prodotto. 18794929
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18794929 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18794929 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 9410AN050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Calcium-dependent phospholipid-binding proteins.

The Recombinant Human Annexin A3 Protein is derived from E. coli.

Order Info

Ships at ambient temperature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso P12429
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry
Formulazione Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS
ID gene (immissione) 306
Peso molecolare 37 kDa
Quantità 50 μg
Sorgente E. coli-derived human Annexin A3 protein Ala2-Asp323,with a C-terminal 6-His tag
Requisiti di stoccaggio Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Status giuridico RUO
Concentrazione di endotossine <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method
Alias gene 35-alpha calcimedin, annexin A3,1,2-cyclic-inositol-phosphate phosphodiesterase, Annexin III, annexin-3, ANXA3, Calcimedin 35-alpha Lipocortin III, PAP-III, Placental anticoagulant protein III, placental anticoagulant protein III, calcimedin 35-alpha
Product Type Recombinant protein
Coniugato Unconjugated
Specie Human
Recombinant Recombinant
Linea di prodotti R&D Systems
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only.

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.