Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Annexin A9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Annexin A9, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_003559.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 8416 |
Nome | Annexin A9 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15906769
|
enQuireBio™
QP5655-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926769
|
enQuireBio™
QP5655-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15916769
|
enQuireBio™
QP5655-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15936769
|
enQuireBio™
QP5655-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15946769
|
enQuireBio™
QP5655-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15956769
|
enQuireBio™
QP5655-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Spécification
NP_003559.2 | |
Annexin A9 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8416 | |
Research Use Only | |
ANXA9 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPSLTQEIL SHLGLASKTA AWGTLGTLRT FLNFSVDKDA QRLLRAITGQ GVDRSAIVDV LTNRSREQRQ LISRNFQERT QQDLMKSLQA ALSGNLERIV MALLQPTAQF DAQELRTALK ASDSAVDVAI EILATRTPPQ LQECLAVYKH NFQVEAVDDI TSETSGILQD LLLALAKGGR DSYSGIIDYN LAEQDVQALQ RAEGPSREET WVPVFTQRNP EHLIRVFDQY QRSTGQELEE AVQNRFHGDA QVALLGLASV IKNTPLYFAD KLHQALQETE PNYQVLIRIL ISRCETDLLS IRAEFRKKFG KSLYSSLQDA VKGDCQSALL ALCRAEDM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |