Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANTXR2 Protein
A cDNA sequence encoding the ANTXR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | ANTXR2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15965918
|
enQuireBio™
QP11029-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945918
|
enQuireBio™
QP11029-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955918
|
enQuireBio™
QP11029-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
ANTXR2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ANTXR2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQEQPSCR RAFDLYFVLD KSGSVANNWI EIYNFVQQLA ERFVSPEMRL SFIVFSSQAT IILPLTGDRG KISKGLEDLK RVSPVGETYI HEGLKLANEQ IQKAGGLKTS SIIIALTDGK LDGLVPSYAE KEAKISRSLG ASVYCVGVLD FEQAQLERIA DSKEQVFPVK GGFQALKGII NSILAQSCTE ILELQPSSVC VGEEFQIVLS GRGFMLGSRN GSVLCTYTVN ETYTTSVKPV SVQLNSMLCP APILNKAGET LDVSVSFNGG KSVISGSLIV TATECSN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |