Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA11 Protein
A cDNA sequence encoding the ANXA11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome | ANXA11 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15955928
|
enQuireBio™
QP11032-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945928
|
enQuireBio™
QP11032-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935928
|
enQuireBio™
QP11032-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
ANXA11 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ANXA11 solution (0.25 mg/ml) contains 20% glycerol, 2mM DTT and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSYPGYPPPP GGYPPAAPGG GPWGGAAYPP PPSMPPIGLD NVATYAGQFN QDYLSGMAAN MSGTFGGANM PNLYPGAPGA GYPPVPPGGF GQPPSAQQPV PPYGMYPPPG NPPSRMPSY PPYPGAPVPG QPMPPPGQQP PGAYPGQPPV TYPGQPPVPL PGQQQPVPSY PGYPGSGTVT PAVPPTQFGS RGTITDAPGF DPLRDAEVLR KAMKGFGTDE QAIIDCLGSR SNKQRQQILL SFKTAYGKDL IKDLKSELSG NFEKTILALM KTPVLFDIYE IKEAIKGVGT DEACLIEILA SRSNEHIREL NRAYKAEFKK TLEEAIRSDT GHFQRLLIS LSQGNRDEST NVDMSLAQRD AQELYAAGEN RLGTDESKFN AVLCSRSRAH LVAVFNEYQR MTGRDIEKSI CREMSGDLEE GMLAVVKCLK NTPAFFAERL NKAMRGAGTK DRTLIRIMVS RSETDLLDIR SEYKRMYGKS LYHDISGDTS GDYRKILLKI CGGND | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |