Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA4 Protein
A cDNA sequence encoding the ANXA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | ANXA4 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15915938
|
enQuireBio™
QP11034-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15995928
|
enQuireBio™
QP11034-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15905938
|
enQuireBio™
QP11034-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
ANXA4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The ANXA4 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8 and 20% glycerol, 0.2M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAMATKGGTV KAASGFNAME DAQTLRKAMK GLGTDEDAII SVLAYRNTAQ RQEIRTAYKS TIGRDLIDDL KSELSGNFEQ VIVGMMTPTV LYDVQELRRA MKGAGTDEGC LIEILASRTP EEIRRISQTY QQQYGRSLED DIRSDTSFMF QRVLVSLSAG GRDEGNYLDD ALVRQDAQDL YEAGEKKWGT DEVKFLTVLC SRNRNHLLHV FDEYKRISQK DIEQSIKSET SGSFEDALLA IVKCMRNKSA YFAEKLYKSM KGLGTDDNTL IRVMVSRAEI DMLDIRAHFK RLYGKSLYSF IKGDTSGDYR KVLLVLCGGD D | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |