Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA6 / Annexin A6 / Annexin6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ANXA6 / Annexin A6 / Annexin6, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001146.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 309 |
Nome | ANXA6 / Annexin A6 / Annexin6 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16034071
|
enQuireBio™
QP8334-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16054071
|
enQuireBio™
QP8334-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16044071
|
enQuireBio™
QP8334-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16064071
|
enQuireBio™
QP8334-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16074071
|
enQuireBio™
QP8334-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16084071
|
enQuireBio™
QP8334-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001146.2 | |
ANXA6 / Annexin A6 / Annexin6 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
309 | |
Research Use Only | |
ANXA6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AKPAQGAKYR GSIHDFPGFD PNQDAEALYT AMKGFGSDKE AILDIITSRS NRQRQEVCQS YKSLYGKDLI ADLKYELTGK FERLIVGLMR PPAYCDAKEI KDAISGIGTD EKCLIEILAS RTNEQMHQLV AAYKDAYERD LEADIIGDTS GHFQKMLVVL LQGTREEDDV VSEDLVQQDV QDLYEAGELK WGTDEAQFIY ILGNRSKQHL RLVFDEYLKT TGKPIEASIR GELSGDFEKL MLAV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |