Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AP1S2 Protein
A cDNA sequence encoding the AP1S2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome AP1S2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15965948
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11039-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15945948
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11039-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15955948
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11039-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
AP1S2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
AP1S2 protein solution (0.5 mg/1ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 40% glycerol, 0.1M NaCl and 2mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQFMLLFSRQ GKLRLQKWYV PLSDKEKKKI TRELVQTVLA RKPKMCSFLE WRDLKIVYKR YASLYFCCAI EDQDNELITL EIIHRYVELL DKYFGSVCEL DIIFNFEKAY FILDEFLLGG EVQETSKKNV LKAIEQADLL QEEAETPRSV LEEIGLT
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.