Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APO D Protein
A cDNA sequence encoding the APO D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
276.00€ - 680.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 347 |
---|---|
Nome | APO D Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | APOD |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15945958
|
enQuireBio™
QP11042-2UG |
2 μg |
276.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955958
|
enQuireBio™
QP11042-5UG |
5 μg |
414.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935958
|
enQuireBio™
QP11042-10UG |
10 μg |
680.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
347 | |
Research Use Only | |
APOD | |
Human | |
Untagged | |
APO-D protein at 100microg/ml in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol. |
APO D Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVMLLLLLSA LAGLFGAAEG QAFHLGKCPN PPVQENFDVN KYLGRWYEIE KIPTTFENGR CIQANYSLME NGKIKVLNQE LRADGTVNQI EGEATPVNLT EPAKLEVKFS WFMPSAPYWI LATDYENYAL VYSCTCIIQL FHVDFAWILA RNPNLPPETV DSLKNILTSN NIDVKKMTVT DQVNCPKLS |