Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOB Protein
A cDNA sequence encoding the APOB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 6815.00€
Specifica
Nome | APOB Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15955978
|
enQuireBio™
QP11047-200UG |
200 μg |
238.00€
200µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945978
|
enQuireBio™
QP11047-1MG |
1 mg |
910.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935978
|
enQuireBio™
QP11047-10MG |
10 mg |
6815.00€
10mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
APOB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 95.0%. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
The protein was lyophilized from a 0.5 mg/ml solution of 50mM Na2CO3 pH 10 containing 50mM NaCl and 10mM sodium deoxycholate. |