Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOD Protein
A cDNA sequence encoding the APOD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 347 |
---|---|
Nome | APOD Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | APOD |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15945988
|
enQuireBio™
QP11050-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925988
|
enQuireBio™
QP11050-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935988
|
enQuireBio™
QP11050-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
347 | |
Research Use Only | |
APOD | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4. |
APOD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
QAFHLGKCPN PPVQENFDVN KYLGRWYEIE KIPTTFENGR CIQANYSLME NGKIKVLNQE LRADGTVNQI EGEATPVNLT EPAKLEVKFS WFMPSAPYWI LATDYENYAL VYSCTCIIQL FHVDFAWILA RNPNLPPETV DSLKNILTSN NIDVKKMTVT DQVNCPKLSH HHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |