Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOE3 Protein
A cDNA sequence encoding the APOE3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
187.00€ - 570.00€
Specifica
ID gene (immissione) 348
Nome APOE3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Simbolo del gene APOE
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15944128
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10522-100UG
100 μg
187.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15964128
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10522-500UG
500 μg
402.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15954128
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10522-1MG
1 mg
570.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
348
Research Use Only
APOE
Recombinant Protein
E. coli
MHHHHHHKVE QAVETEPEPE LRQQTEWQSG QRWELALGRF WDYLRWVQTL SEQVQEELLS SQVTQELRAL MDETMKELKA YKSELEEQLT PVAEETRARL SKELQAAQAR LGADMEDVCG RLVQYRGEVQ AMLGQSTEEL RVRLASHLRK LRKRLLRDAD DLQKRLAVYQ AGAREGAERG LSAIRERLGP LVEQGRVRAA TVGSLAGQPL QERAQAWGER LRARMEEMGS RTRDRLDEVK EQVAEVRAKL EEQAQQIRLQ AEAFQARLKS WFEPLVEDMQ RQWAGLVEKV QAAVGTSAAP VPSDNH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
APOE3 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Immobilized rHuApoE3 binds to rMuVLDLR with EC50 less than 0.4microg/ml.
Human
His
Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in PBS.