Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APTX Protein
A cDNA sequence encoding the APTX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | APTX Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15946018
|
enQuireBio™
QP11059-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926018
|
enQuireBio™
QP11059-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936018
|
enQuireBio™
QP11059-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
APTX Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The APTX solution contains 20mM Tris-HCl pH 7.5, 0.1M NaCl, 0.1mM PMSF and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWAGSMQD PKMQVYKDEQ VVVIKDKYPK ARYHWLVLPW TSISSLKAVA REHLELLKHM HTVGEKVIVD FAGSSKLRFR LGYHAIPSMS HVHLHVISQD FDSPCLKNKK HWNSFNTEYF LESQAVIEMV QEAGRVTVRD GMPELLKLPL RCHECQQLLP SIPQLKEHLR KHWTQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |