Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARC Protein
A cDNA sequence encoding the ARC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | ARC Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15956018
|
enQuireBio™
QP11060-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15976018
|
enQuireBio™
QP11060-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15966018
|
enQuireBio™
QP11060-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
ARC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ARC protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MELDHRTSGG LHAYPGPRGG QVAKPNVILQ IGKCRAEMLE HVRRTHRHLL AEVSKQVERE LKGLHRSVGK LESNLDGYVP TSDSQRWKKS IKACLCRCQE TIANLERWVK REMHVWREVF YRLERWADRL ESTGGKYPVG SESARHTVSV GVGGPESYCH EADGYDYTVS PYAITPPPAA GELPGQEPAE AQQYQPWVPG EDGQPSPGVD TQIFEDPREF LSHLEEYLRQ VGGSEEYWLS QIQNHMNGPA KKWWEFKQGS VKNWVEFKKE FLQYSEGTLS REAIQRELDL PQKQGEPLDQ FLWRKRDLYQ TLYVDADEEE IIQYVVGTLQ PKLKRFLRHP LPKTLEQLIQ RGMEVQDDLE QAAEPAGPHL PVEDEAETLT PAPNSESVAS DRTQPE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |