Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARF3 / ADP-ribosylation factor 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ARF3 / ADP-ribosylation factor 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5673-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15936909
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001650.1
ARF3 / ADP-ribosylation factor 3 Protein
Research Use Only
ARF3
Recombinant Protein
E. coli
GNIFGNLLKS LIGKKEMRIL MVGLDAAGKT TILYKLKLGE IVTTIPTIGF NVETVEYKNI SFTVWDVGGQ DKIRPLWRHY FQNTQGLIFV VDSNDRERVN EAREELMRML AEDELRDAVL LVFANKQDLP NAMNAAEITD KLGLHSLRHR NWYIQATCAT SGDGLYEGLD WLANQLKNKK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
377
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol