Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARFIP1 341 a. a. Protein
A cDNA sequence encoding the ARFIP1 341 a. a. was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) 27236
Nome ARFIP1 341 a. a. Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene ARFIP1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15966028
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11063-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15946028
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11063-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15956028
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11063-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
27236
Research Use Only
ARFIP1
Human
His
ARFIP1 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4), 30% glycerol and 1mM DTT.
ARFIP1 341 a. a. Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAQESPK NSAAEIPVTS NGEVDDSREH SFNRDLKHSL PSGLGLSETQ ITSHGFDNTK EGVIEAGAFQ GGQRTQTKSG PVILADEIKN PAMEKLELVR KWSLNTYKCT RQIISEKLGR GSRTVDLELE AQIDILRDNK KKYENILKLA QTLSTQLFQM VHTQRQLGDA FADLSLKSLE LHEEFGYNAD TQKLLAKNGE TLLGAINFFI ASVNTLVNKT IEDTLMTVKQ YESARIEYDA YRTDLEELNL GPRDANTLPK IEQSQHLFQA HKEKYDKMRN DVSVKLKFLE ENKVKVLHNQ LVLFHNAIAA YFAGNQKQLE QTLKQFHIKL KTPGVDAPSW LEEQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.