Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARSA Protein
A cDNA sequence encoding the ARSA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome ARSA Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15916078
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11078-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15906078
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11078-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15996068
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11078-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
ARSA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The ARSA solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRPPNIVL IFADDLGYGD LGCYGHPSST TPNLDQLAAG GLRFTDFYVP VSLCTPSRAA LLTGRLPVRM GMYPGVLVPS SRGGLPLEEV TVAEVLAARG YLTGMAGKWH LGVGPEGAFL PPHQGFHRFL GIPYSHDQGP CQNLTCFPPA TPCDGGCDQG LVPIPLLANL SVEAQPPWLP GLEARYMAFA HDLMADAQRQ DRPFFLYYAS HHTHYPQFSG QSFAERSGRG PFGDSLMELD AAVGTLMTAI GDLGLLEETL VIFTADNGPE TMRMSRGGCS GLLRCGKGTT YEGGVREPAL AFWPGHIAPG VTHELASSLD LLPTLAALAG APLPNVTLDG FDLSPLLLGT GKSPRQSLFF YPSYPDEVRG VFAVRTGKYK AHFFTQGSAH SDTTADPACH ASSSLTAHEP PLLYDLSKDP GENYNLLGGV AGATPEVLQA LKQLQLLKAQ LDAAVTFGPS QVARGEDPAL QICCHPGCTP RPACCHCPDP HA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.