Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Arylamine N-acetyltransferase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Arylamine N-acetyltransferase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso NP_000006.2
ID gene (immissione) 10
Nome Arylamine N-acetyltransferase 2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16043080
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6405-EC-100UG
100 μg
770.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16063080
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6405-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16053080
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6405-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16073080
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6405-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16083080
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6405-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16093080
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6405-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_000006.2
Arylamine N-acetyltransferase 2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
10
Research Use Only
NAT2
Recombinant Protein
E. coli
MDIEAYFERI GYKNSRNKLD LETLTDILEH QIRAVPFENL NMHCGQAMEL GLEAIFDHIV RRNRGGWCLQ VNQLLYWALT TIGFQTTMLG GYFYIPPVNK YSTGMVHLLL QVTIDGRNYI VDAGSGSSSQ MWQPLELISG KDQPQVPCIF CLTEERGIWY LDQIRREQYI TNKEFLNSHL LPKKKHQKIY LFTLEPRTIE DFESMNTYLQ TSPTSSFITT SFCSLQTPEG VYCLVGFILT YRKFNYKDNT DLVEFKTLTE EEVEEVLKNI FKISLGRNLV PKPGDGSLTI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.